Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenine hydrochloride, 98+%, cont. up to ca 5% water
Codice prodotto. 11408257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408257 5 g 5g
11418257 25 g 25g
11428257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408257 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A17622.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2922-28-3 | C5H6ClN5 | 171.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2922-28-3
Formula molecolare C5H6ClN5
Molecular Weight (g/mol) 171.59
Numero MDL MFCD00038990
InChI Key UQVDQSWZQXDUJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adenine hydrochloride, 7h-purin-6-amine hydrochloride, 6-aminopurine hydrochloride, 1h-purin-6-amine, monohydrochloride, adenine monohydrochloride, unii-364h11m7od, adenine hcl, 1h-purin-6-amine, hydrochloride, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:?, 9h-purin-6-amine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 76219
IUPAC Name 7H-purin-6-amine;hydrochloride
SMILES Cl.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine hydrochloride
Punto di fusione ∼290°C (decomposition)
Note percentuale saggio cont. up to ≈5% water
Quantità 5 g
Beilstein 4009585
Peso formulazione 171.59
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adenine hydrochloride hemihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purin-6-amine, monohydrochloride