Learn More
Adenine, LoGiCal
Codice prodotto. 30461337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461337 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461337 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1495.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
CAS 73-24-5
Nomi componenti o analita Adenine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H5 N5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI Formula InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC Name 7H-purin-6-amine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 135.13
Quantità 10 mg
Peso formulazione 135.0545 g/mol