Learn More
Adenine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412069
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412069 1 g -
16400798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16412069 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0152
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA. Adenine acts as a chemical component of DNA and RNA. Adenine also plays an important role in biochemistry involved in cellular respiration, the form of both ATP and the cofactors (NAD and FAD), and protein synthesis.
Adenine (6-Aminopurine), a purine, is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA.
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
Forma fisica Solid
CAS 73-24-5
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H5N5
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo 6-Aminopurine Vitamin B4
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 20 mg/mL (148.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (14.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=C2N=CNC2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 135.13
Peso formulazione 135.13
Percent Purity 99.14%
Grado Research
Research purposes only