Learn More
Adenine, Mikromol™
Codice prodotto. 18061620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18061620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18061620 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1495.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Adenine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
CAS 73-24-5
Nomi componenti o analita Adenine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H5 N5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Adenine, 7H-purin-6-amine
InChI Formula InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC Name 7H-purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 135.13
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.0545 g/mol