Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenine sulfate, 98+%
Codice prodotto. 11458796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458796 10 g 10g
11468796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458796 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore A16964.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
It has a wide range of chemical and biochemical roles employing as a regulatory molecule. It acts as a precursor, substrate, or cofactor in diverse biochemical pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It has a wide range of chemical and biochemical roles employing as a regulatory molecule. It acts as a precursor, substrate, or cofactor in diverse biochemical pathways.
Solubility
Soluble in water (4 mg/ml), ethanol (<1mg/mL at 25°C), DMSO (<1mg/mL at 25°C), and HCl (10 mg/ml).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store in cool, dry condition in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321-30-2
Formula molecolare C10H12N10O4S
Molecular Weight (g/mol) 368.33
Numero MDL MFCD00213655
InChI Key LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC Name 7H-purin-6-amine;sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine sulfate
Punto di fusione ∽210°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 10 g
Beilstein 3820263
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,152
Informazioni di solubilità Soluble in water (4mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and HCl (10mg/ml).
Peso formulazione 368.34
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adenine sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Purin-6-amine, sulfate