Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenine sulfate, 98%, synthetic
Codice prodotto. 10636562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636562 25 g Plastic bottle 25g
10646562 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636562 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 163630250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321-30-2
Formula molecolare C10H12N10O4S
Molecular Weight (g/mol) 368.33
Numero MDL MFCD00213655
InChI Key LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
IUPAC Name 7H-purin-6-amine;sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine sulfate
Nota nome 98%
Absorbance 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 285.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 26, V,16, 100
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Spettrofotometria 97.5% min. (lambda max. 262nm,pH 1) molar absorptivity 13100+/-2%,on dry basis
Trasmittanza 95% min. (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 184.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder