Learn More
Adenine Sulfate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11397769 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11397769 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11397769 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 114014522
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico ADENINE SULFATE
CAS 321-30-2
Formula molecolare C10H12N10O4S
Numero MDL MFCD00213655
Quantità 10 g
Sinonimo adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
InChI Key LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC Name bis(7H-purin-6-amine); sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 368.33
PubChem CID 9449
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adenine Hemisulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.