Learn More
Adenine, TRC
Codice prodotto. 30137916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137916 25 g 25g
18010530 1 g 1g
18042530 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137916 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA28048025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-24-5
Formula molecolare C5 H5 N5
Molecular Weight (g/mol) 135.13
Sinonimo 9H-Purin-6-amine, 1H-Purin-6-amine (9CI), Adenine (8CI), (9H-Purin-6-yl)amine, 1,6-Dihydro-6-iminopurine, 3,6-Dihydro-6-iminopurine, 3H-Purin-6-amine, 6-Amino-1H-purine, 6-Amino-3H-purine, 6-Amino-9H-purine, 6-Aminopurine, 7H-Imidazo[4,5-c]pyridazin-3-amine, 7H-Purin-6-amine, 9H-Adenine, Adeninimine, Leuco 4, NSC 14666, Pedatisectine B, Vitamin B4
IUPAC Name 7H-purin-6-amine
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Peso formulazione 135.0545
Percent Purity >95%