Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex
Codice prodotto. 17353211 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Clia Complexity:
Non-waived
Dimensione della confezione:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Clia Complexity Dimensione della confezione
17353211 Non-waived 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17353211 Fornitore Novacyt - Microgen Bioproducts N. del fornitore M81CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Microgen Bioproducts Adenoscreen Latex - Rapid and simple latex agglutination test for the detection of Adenovirus antigen in faecal specimens.
  • A simple and rapid latex agglutination test for the detection of Rotavirus antigen in facal specimens.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO13485 ISO9001
Content And Storage 2°C to 8°C
Set di controllo M81c Positive control - 1.0 mL
Marchio CE Yes
Clia Complexity Non-waived
Analiti rilevabili Adenovirus Antibodies (Rabbit)
Formato 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 mL, 50 mL)
Tipo di campione Suspension of faecal specimen
Sensibilità 0.96
Tipo Latex Agglutination Test
Da utilizzare con (applicazione) The Detection of Adenovirus Antigen in Faecal Specimens
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboratory Centrifuge, Stoppered or Screw-Capped Tubes
Include 50 tests
Materiale Polyethylene Dropper Bottles
N. di reazioni 2 per test
Organism Group Animal
Tipo di imballaggio Carton
Quantità 4 Bottles (2.5 mL, 2.5 mL, 1.5 L, 50 mL)
Tipo di reagente M81a - Test reagent - 2.5 mL - Contains (rabbit) Adenovirus antibody-sensitised latex particle
Specie Adenovirus
Specificità 0.99
Target Organism Class Eukaryota
Durata del test 12 minutes