missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine-2’,3’-cyclic Monophosphate Sodium Salt, TRC

Codice prodotto. 30309564
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30309564

Marca: Toronto Research Chemicals TRCA28045010MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Adenosine-2',3'-cyclic Monophosphate Sodium Salt
CAS 37063-35-7
Formula molecolare C10 H11 N5 O6 P . Na
Quantità 10 mg
Sinonimo Adenosine Cyclic 2',3'-(Hydrogen Phosphate) Monosodium Salt, 2',3'-Cyclic AMP Sodium Salt, Adenosine 2',3'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt, Adenosine 2',3'-Cyclic Phosphate Sodium Salt, Cyclic Adenosine 2',3'-Monophosphate Sodium Salt, NSC 154034
InChI Formula InChI=1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7-6(4(1-16)19-10)20-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMILES [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP(=O)([O-])O[C@@H]34
IUPAC Name sodium;[(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-yl)-2-oxido-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3,2]dioxaphosphol-6-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 351.188
Peso formulazione 351.034
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato