Learn More
Adenosine-3'-monophosphate, TRC
Codice prodotto. 30240976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30240976 200 mg 200mg
30240549 25 mg 25mg
30240548 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30240976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA281840200MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-21-9
Formula molecolare C10H14N5O7P, C10 H14 N5 O7 P
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 347.2212
Numero MDL MFCD00005746
InChI Key LNQVTSROQXJCDD-KQYNXXCUSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC Name {[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}phosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 347.22
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 200 mg
Materiale o nome chimico Adenosine-3'-monophosphate