Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosine 5'-diphosphate, disodium salt hydrate, 98%
Codice prodotto. 10435105 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10435105 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10143940 1 g Bottiglia in vetro 1g
10771051 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10435105 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 164672500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16178-48-6
Formula molecolare C10H13N5Na2O10P2
Molecular Weight (g/mol) 471.17
Numero MDL MFCD00150927
InChI Key ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Sinonimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità (5% w/v in water) Clear colorless
Spettrofotometria 97.5 to 102.5% (ADP-Na2H,on dry basis) (calculated) 82% min. (ADP,on as is basis) (lambda max. 260nm) molar absorptivity 15000+/-2%,pH 7
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
Peso formulazione 471.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder