Learn More
Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30321323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321323 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA2817031G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 16178-48-6
Formula molecolare C10 H13 N5 O10 P2 . 2 Na
Quantità 1 g
Sinonimo Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), sodium salt (1:2), Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate), disodium salt (9CI), Adenosine-5'-(trihydrogen pyrophosphate), disodium salt (8CI), ADP disodium, ADP disodium salt, Adenosine-5'-diphosphate disodium salt, Disodium 5'-ADP, Disodium ADP, Disodium adenosine 5'-diphosphate, Trinosin S
InChI Formula InChI=1S/C10H15N5O10P2.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 471.16
Peso formulazione 470.9933