Learn More
Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt from Yeast, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11398329 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11398329 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210005601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    86.10€ / 1g
    Risparmia 4.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
An adenine nucleotide involved in energy storage and nucleic acid metabolism via its conversion into ATP by ATP synthases
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt
Nota nome from Yeast
CAS 16178-48-6
Colore White
Intervallo percentuale saggio 95+%
Formula molecolare C10H13N5Na2O10P2
Numero MDL MFCD00150927
Quantità 1 g
Sinonimo adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
InChI Key ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC Name disodium hydrogen ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Molecular Weight (g/mol) 471.17
PubChem CID 85315
Peso formulazione 471.2
Forma fisica Powder