Learn More
Adenosine 5'-diphosphate, MedChemExpress
Descrizione
Adenosine 5'-diphosphate (Adenosine diphosphate) is a nucleoside diphosphate. Adenosine 5'-diphosphate is the product of ATP dephosphorylation by ATPases. Adenosine 5'-diphosphate induces human platelet aggregation and inhibits stimulated adenylate cyclase by an action at P2T-purinoceptors.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adenosine 5'-diphosphate |
| CAS | 58-64-0 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H15N5O10P2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Adenosine diphosphate ADP |
| Informazioni di solubilità | H2O : 50 mg/mL (117.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=P(O)(OP(O)(OC[C@H]1O[C@@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@H](O)[C@@H]1O)=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 427.2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only