Learn More
Adenosine 5'-Diphosphate, TRC
Codice prodotto. 30006471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006471 100 mg 100mg
30006381 250 mg 250mg
30003841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA281765100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-64-0
Formula molecolare C10H15N5O10P2
Molecular Weight (g/mol) 427.2
Sinonimo 5’-ADP, ADP, Adenosine 5’-Diphosphoric Acid, Adenosine 5’-Pyrophosphate, Adenosine 5’-Pyrophosphoric Acid;
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl phosphono hydrogen phosphate
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine 5'-Diphosphate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Peso formulazione 427.0294