Learn More
Adenosine 5'-monophosphate, 99%
Codice prodotto. 10162220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10162220 5 g Bottiglia in vetro 5g
10274600 25 g Bottiglia in vetro 25g
10580024 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10162220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102790050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-19-8
Formula molecolare C10H14N5O7P
Molecular Weight (g/mol) 347.22
Numero MDL MFCD00005750
InChI Key UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Sinonimo adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine 5′-monophosphate
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.14 to 0.16 (A280/A260)
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 178.0°C to 185.0°C
Colore Colorless to White
Perdita all'essiccatura 6% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 26, IV, 3615
Indice di Merck 15, 146
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in boiling water, soluble in ethanol
Spettrofotometria 98% min. (lambda max. 260nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2%,on dry basis
Trasmittanza 95.0% min. (c=1, 0.2N NaOH, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 347.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder