Learn More
Adenosine 5'-Monophosphate, TRC
Codice prodotto. 30138739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138739 25 g 25g
30135275 50 g 50g
30008017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138739 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA28178025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-19-8
Formula molecolare C10 H14 N5 O7 P
Sinonimo 5'-Adenylic acid∣5'-AMP∣AMP∣AMP (nucleotide)∣Adenosine 5'-(dihydrogen phosphate)∣Adenosine 5'-monophosphate∣Adenosine 5'-phosphate∣Adenosine 5'-phosphoric acid∣Adenosine monophosphate∣Adenosine phosphate∣Adenosine-5-monophosphoric acid∣Adenosine-5'-monophosphoric acid∣Adenovite∣Adenylic acid∣Cardiomone∣Lycedan∣My-B-Den∣NSC 20264∣Phosaden∣Phosphaden∣Phosphentaside
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 347.22
Product Type API
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 25 g
Materiale o nome chimico 5'-Adenylic Acid