Learn More
Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate, 98%
Codice prodotto. 11936801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11936801 50 g Glass bottle 50g
10316070 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102800500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34369-07-8 ∣ C10H14N5Na2O13P3 ∣ 551.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34369-07-8
Formula molecolare C10H14N5Na2O13P3
Molecular Weight (g/mol) 551.15
Numero MDL MFCD00150755
InChI Key TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
PubChem CID 131664345
IUPAC Name disodium phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Punto di fusione 188.0°C to 190.0°C
Colore Brown to Colorless
CAS min. % 97.5
pH 2.5 to 3.5 (5% aq. soln.)
CAS max % 100.0
Forma fisica Liquid
Quantità 50 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Aspetto (5% aq. soln.) clear, colorless
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Indice di Merck 14,155
Sinonimo atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear colorless
Peso formulazione 551.14
Percent Purity 98%
Grado Ungraded