Learn More
Adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15895048 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895048 5 g Flacone in plastica 5g
15805058 10 g Flacone in plastica 10g
15815058 25 g Flacone in plastica 25g
15825058 100 g Flacone in plastica 100g
15835058 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15895048 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J10585.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 34369-07-8 | C10H20N5Na2O16P3 | 605.19 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34369-07-8
Formula molecolare C10H20N5Na2O16P3
Molecular Weight (g/mol) 605.19
Numero MDL MFCD00150754
InChI Key MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
Sinonimo adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt, adenosine 5 '-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
PubChem CID 134129625
IUPAC Name ({[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate
SMILES O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Peso formulazione 551.14 (Anhydrous)
Imballaggio Flacone in plastica