Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosine, 99+%
Codice prodotto. 10308843 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308843 100 g Bottiglia in vetro 100g
10071860 5 g Bottiglia in vetro 5g
10377580 25 g Bottiglia in vetro 25g
11946811 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10308843 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 164041000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-61-7
Formula molecolare C10H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 267.25
Numero MDL MFCD00005752
InChI Key OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Sinonimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Punto di fusione 233.0°C to 238.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 26, V,16, 335
Indice di Merck 15141
Rotazione specifica − 60.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spettrofotometria 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Trasmittanza 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Peso formulazione 267.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder