Learn More
Adenosine, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11318529 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318529 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11318529 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210019991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00€
    1824.90€ / 1kg
    Risparmia 95.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
A nucleotide resulting from the union of one molecule of sugar -- d-ribose -- with a base, l-adenine
Identificatori chimici
CAS 58-61-7
Formula molecolare C10H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 267.25
Numero MDL MFCD00005752
InChI Key OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Sinonimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenosine
Colore White
Densità 2.09g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.80%
Quantità 1 kg
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Peso formulazione 267.2
Forma fisica Crystalline Powder