Learn More
Adenosine Deaminase/ADA Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Codice prodotto. 18039707 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18039707 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18039707 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298771AF532
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine Deaminase/ADA Polyclonal specifically detects Adenosine Deaminase/ADA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene Adenosine Deaminase/ADA
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 532
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene ADA1, adenine deaminase, Adenosine aminohydrolase, adenosine deaminase, EC 3.5.4.4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Adenosine Deaminase/ADA.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 100
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus