Learn More
Adenosine EP Impurity F (Cytarabine EP Impurity B), Mikromol™
Codice prodotto. 30049780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049780 25 mg 25mg
17950055 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049780 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0784.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Adenosine EP Impurity F (Cytarabine EP Impurity B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Uridine
CAS 58-96-8
Nomi componenti o analita Uridine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 N2 O6
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-β-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Uridine), 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, SKF-22425, CCI 11245, 24X57, Nelarabine related, Adenosine Impurity F, Cytarabine Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC Name 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 244.2
Quantità 25 mg
Peso formulazione 244.0695 g/mol