Learn More
Adenosine monophosphate, MedChemExpress
Descrizione
Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adenosine monophosphate |
| CAS | 61-19-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H14N5O7P |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | AMP |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (48.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (4.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 347.22 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only