Learn More
Adenosine, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11421145 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421145 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11421145 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219980380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    294.00€ / 100g
    Risparmia 15.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
  • Adenosine is used in topical treatment of foot wounds in diabetes mellitus and also used for the treatment or prevention of cardiac arrhythmias (irregular heartbeat)
  • It is used to cause dilation of the blood vessels
Specifications
Materiale o nome chimico ADENOSINE
CAS 58-61-7
Punto di fusione 233°C to 238°C
Colore White
Formula molecolare C10H13N5O4
Formula lineare C10H13N5O4
Numero MDL MFCD00005752
Quantità 100 g
Sinonimo adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
InChI Key OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Molecular Weight (g/mol) 267.25
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
Peso formulazione 267.2
Grado USP
Forma fisica Powder