Learn More
Abcam Adenylate Cyclase Activity Assay
Codice prodotto. 32115688 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 100 Tests
Dimensione della confezione:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32115688 1 x 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32115688 Fornitore Abcam N. del fornitore ab3236081x100Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Measure Adenylate Cyclase activity in 1h 15m in Cell/Tissue Extracts with Adenylate Cyclase Activity Assay AB323608. Sensitivity <0.02 mU. Use with Microplate.
Measure Adenylate Cyclase activity in 1h 15m in Cell/Tissue Extracts with Adenylate Cyclase Activity Assay AB323608. Sensitivity <0.02 mU. Use with Microplate.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 1 x 100 Tests
Status giuridico RUO