missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adezmapimod, MedChemExpress

Codice prodotto. 16413748
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16413748 10 mg 10mg
16474806 100 mg 100mg
16440127 50 mg 50mg
16400966 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16413748 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10256

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Adezmapimod (SB 203580) is a selective and ATP-competitive p38 MAPK inhibitor with IC50s of 50 nM and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2, respectively. Adezmapimod inhibits LCK, GSK3β and PKBα with IC50s of 100-500-fold higher than that for SAPK2a/p38. Adezmapimod does not disrupt JNK activity and is an autophagy and mitophagy activator.

Adezmapimod (SB 203580) is a selective and ATP-competitive p38 MAPK inhibitor with IC50s of 50 nM and 500 nM for SAPK2a/p38 and SAPK2b/p38β2, respectively. Adezmapimod inhibits LCK, GSK3β and PKBα with IC50s of 100-500-fold higher than that for SAPK2a/p38. Adezmapimod does not disrupt JNK activity and is an autophagy and mitophagy activator.

Specifica

Materiale o nome chimico Adezmapimod
CAS 152121-47-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H16FN3OS
Quantità 10 mg
Sinonimo SB 203580 RWJ 64809
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (132.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=NC(C3=CC=C(F)C=C3)=C(C4=CC=NC=C4)N2)C=C1)C
Molecular Weight (g/mol) 377.43
Peso formulazione 377.43
Percent Purity 96.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.