Learn More
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Adhesive Cleanroom Mats
Codice prodotto. 11585315 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Gray
Quantità:
60 layer
60 strati
Dimensione della confezione:
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità Dimensione della confezione
11585315 Bianco 60 strati pezzi 4
11555325 Blue 60 layer pezzi 4
11565325 Gray 60 layer pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11585315 Fornitore ITW Chemische Produkte™ N. del fornitore AMA184682W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    198.61€ / pezzi 4
    Risparmia 30.39€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per ridurre la contaminazione in aree ad alta frequentazione. I tappetini adesivi per camera sterile ITW Chemische CleanStep™ sono realizzati con 30 o 60 strati. Ciascun foglio rimovibile presenta un rivestimento adesivo uniforme concepito per intrappolare le particelle ed evitarne il trasferimento.
  • Designed to capture particulates from foot and wheel borne traffic prior to entry into cleanrooms or controlled environments
  • Provide a portable contamination control solution
  • Can be used with or without frames (sold separately)
  • Contain anti-microbial preservatives that prevent microbial growth
  • Consistent adhesive coating on each layer of 30 and 60 layer mats
  • Possible applications include cleanroom and critical environment entry points, gowning rooms or anterooms in the semiconductor, biotechnology, medical device, pharmaceutical processing, aerospace, and automotive markets
Specifica
Dimensioni (L x P) 18 x 46 pollici (46 x 117 cm)
Quantità 60 strati
Colore Bianco
Materiale Polietilene (PE)