Learn More
Thermo Scientific™ Adhesive Mats for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Codice prodotto. 11706449 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
High Adhesion Mat
Low Adhesion Mat
Tappetino
Dimensioni (L x P):
200 x 200 mm
230 x 230 mm
280 x 170 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11706449 Tappetino 230 x 230 mm Pezzo
17811895 Low Adhesion Mat 200 x 200 mm Pezzo
17811905 Low Adhesion Mat 280 x 170 mm Pezzo
17881885 High Adhesion Mat 200 x 200 mm Pezzo
17861905 High Adhesion Mat 280 x 170 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11706449 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 300349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10€
    61.10€ / pezzi 1
    Risparmia 4.00€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
I morsetti sono venduti singolarmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tappetino
Dimensioni (L x P) 230 x 230 mm
Descrizione Tappetino adesivo per beute; 9 x 9 pollici (23 x 23 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piattaforme di agitazione MaxQ