Descrizione
- Versatili: pensate per un'ampia gamma di applicazioni, come l'etichettatura di apparecchiature, schede elettroniche, componenti di pannelli e codici a barre
- Robuste: costruite per resistere ad abrasioni, temperature estreme e solventi come alcol, olio e acqua
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente che aderisce a superfici piane ruvide, lisce e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vedi altri risultati |