Learn More
Pohli™ Adhesive Tape
Codice prodotto. 15871418
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
15871418 75 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15871418 Fornitore Pohli™ N. del fornitore 2403216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    403.58€ / pezzi 12
    Risparmia 56.42€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Adhesive tape for Pohli SUPER FSP. This tape is obligatory for the UN approval of the SUPER FSP combination packaging being valid (6PH1/X2.2/250).
  • Adhesive tape for (UN) packaging
  • Crosswise and lengthwise glass-fiber reinforced
  • 75mm wide
  • 50 m spool
  • 500 g/piece
Specifica
Quantità 12 Rolls
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 50 m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hand dispenser for 75 mm tapes
Colore Natural
Descrizione For UN packaging, tear-resistant until 750 N/25mm
Materiale Crosswise and lengthwise glassfiber reinforced tape
This tape is obligatory for the UN approval of the SUPER FSP combination packaging being valid (6PH1/X2.2/250).