Learn More
Adipic acid, bis-2-ethylhexyl ester, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester |
| CAS | 103-23-1 |
| Nomi componenti o analita | Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C22 H42 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Adipic acid-bis-2-ethylhexylester |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC |
| IUPAC Name | bis(2-ethylhexyl) hexanedioate |
| Vedi altri risultati |