Learn More
Adipic Acid Dihydrazide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adipic Acid Dihydrazide |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12) |