Learn More
Adipic acid, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| CAS | 124-04-9 |
| Nomi componenti o analita | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C6 H10 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Adipic acid, Hexanedioic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | hexanedioic acid |
| Vedi altri risultati |