Specifica
| CAS | 124-04-9 |
| Punto di fusione | 151°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 265°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C6H10O4 |
| Numero MDL | 4420 |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 146.14g/mol |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Adipic acid