Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene Adiponectin
Clone ADPN/1370
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15911208
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
9370-MSM3-P1
100 μg
510.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15901208
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
9370-MSM3-P0
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
Adiponectin
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
9370
Recombinant human Adiponectin protein fragment
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
26-30kDa
ADPN/1370
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_001171271
ADIPOQ
IgG2b
Protein A/G Purified
Cytoplasmic and Cell Surface
HeLa cells or Kidney