Learn More
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Codice prodotto. 30002052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002052 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002052 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5096/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active AdipoR1 and AdipoR2 agonist; antidiabetic
Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μM respectively). Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice. Orally active antidiabetic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico AdipoRon hydrochloride
CAS 1781835-20-8
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C27H29ClN2O3
Peso formulazione 464.98
Peso molecolare 464.99