Learn More
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Beskrivelse
Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μM respectively). Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice. Orally active antidiabetic agent.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1781835-20-8 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C27H29ClN2O3 |
| Formula Weight | 464.98 |
| Molecular Weight (g/mol) | 464.99 |
| Chemical Name or Material | AdipoRon hydrochloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?