Learn More
Adipoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10216040 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10216040 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10563541 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10216040 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173185000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Adipoyl chloride, 98%, C6H8Cl2O2, CAS Number-111-50-2, adipic acid chloride, adipic acid dichloride, adipic dichloride, adipoylchloride, adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, hexanedioyl chloride, pubchem13242, 500mL, 02, 653 | CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-50-2
Formula molecolare C6H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 183.03
Numero MDL MFCD00000759
InChI Key PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC Name hexanedioyl dichloride
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Adipoyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO(CH2)4COCl
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4720
Quantità 500 mL
Beilstein 02, 653
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl
Peso formulazione 183.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adipoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.