Learn More
Adipoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11454554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454554 25 g 25g
11464554 100 g 100g
11474554 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454554 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13168.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183.028 g/mol
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Incompatible strong oxidizing agents, bases and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-50-2
Formula molecolare C6H8Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 183.028
Numero MDL MFCD00000759
InChI Key PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC Name hexanedioyl dichloride
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Adipoyl chloride
Densità 1.255
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Acrid
Formula lineare ClCO(CH2)4COCl
Indice di rifrazione 1.4705
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 507709
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 183.03
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adipoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Adipoyl chloride