Specifica
| CAS | 111-50-2 |
| Colore | Brown |
| Punti di ebollizione | 105°C |
| Imballaggio | Ampoule |
| Formula molecolare | C6H8Cl2O2 |
| Numero MDL | 759 |
| Quantità | 5 mL |
| Peso formulazione | 183.03g/mol |
| Forma fisica | Liquid |