Learn More
Adjudin, MedChemExpress
Descrizione
Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adjudin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 252025-52-8 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H12Cl2N4O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | AF-2364 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (49.73 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only