Learn More
Labconco™ Adjustable Slant Flask Holder
Codice prodotto. 16457510 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fast-Freeze™ Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
16457510 Fast-Freeze™ Flasks Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16457510 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7369700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    304.30€ / pezzi 1
    Risparmia 69.70€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Holds flask at user-set angle for freeze drying.
Slant Freeze Flask Holder
  • Accommodates flasks of any size
  • Manually adjust angle from 5° to 35°
  • Made of powder-coated steel
  • Excellent for pre-freezing flasks for greater surface area
  • Flask is required and not included
Specifica
Tipo Flask Holder
Colore Glacier White
Materiale Powder-coated Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fast-Freeze™ Flasks
Include Adjustable flask holder. Flask not included.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Altezza (sistema metrico) 17.02 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26.4 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 3.5 lb.
Peso (sistema imperiale) 2.5 lb.