Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98%
Codice prodotto. 10657332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10657332 5 g Bottiglia in vetro 5g
10667332 10 g Bottiglia in vetro 10g
10793085 100 g Bottiglia in vetro 100g
11904641 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10657332 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 167030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Adonitol, 98%, C5H12O5, CAS Number-488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xylit, xylite, xylitol, 100g, 97.5% min. (ELSD) (HPLC), 01,53, 100.0, 99.0, White, 207-685-7, 152.15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, Authentic, (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol | CAS: 488-81-3 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 488-81-3
Formula molecolare C5H12O5
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00064291
InChI Key HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Sinonimo xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC Name (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Adonitol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101.0°C to 104.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 01,53
Indice di Merck 15,157
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder