Learn More
ADPRH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene ADPRH
Concentrazione 0.33 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16897914
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17911-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16887914
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
17911-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Catalyzes the reverse reaction of mono-ADP-ribosylation.
Specifica
Specifica
ADPRH
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
P54922, P54923, Q02589
11544, 141, 25371
ADPRH Fusion Protein Ag12311
Primary
-20°C
ADPRH
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ADP ribosylarginine hydrolase, ADPRH, ARH1
ADPRH
IgG
Antigen Affinity Chromatography