Learn More
R&D Systems™ Adrenal normal tissue Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Codice prodotto. 18790094 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Human
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie Dimensione della confezione
18790094 Human pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18790094 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.62€
    264.60€ / pezzi 5
    Risparmia 53.02€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo BALBc-adrenal gland tissue Tissue Slides (Normal)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin, Hematoxylin & Eosin Stain
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Normal
Linea di prodotti Novus