Learn More
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
155.00€ - 650.00€
Specifica
Antigene Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1
Clone AH26
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12691467
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-452-P1
Concentrated 500 μL
463.00€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12661467
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-452-P
Concentrated 1 mL
620.00€
1mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12631477
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-452-R7
Prediluted 7 mL
259.00€
7mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
12671467
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-452-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12681467
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-452-P1ABX
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12601477
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-452-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: AH26
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. It shows a broad species reactivity.
Epitope: aa 1-24
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH
Positive Control: Normal pituitary gland or pituitary adenoma
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-1 is excellent for staining of routine formalin-fixed, paraffin-embedded tissues. It labels corticotrophs in the adenohypophysis and is useful in the classification of pituitary adenomas. NeoMarkers' Ab-1 and Ab-2 may provide a pair for ELISA
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG1
AH26
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
A synthetic peptide corresponding to aa 1-24 from the N-terminal of human ACTH