Learn More
MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (1-39), human
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.07% |
| CAS | 12279-41-3 |
| Content And Storage | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecolare | 4541.14 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 1 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (11.01 mM) |
| Sinonimo | 1-39-Corticotropin (human) |