missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (4-10), human

Codice prodotto. 16464056
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16464056 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16464056 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1478
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) (4-10), human is a melanocortin 4 (MC4R) receptor agonist.

Specifica

Purezza 99.49%
CAS 4037-01-8
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 962.09 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (25.99 mM∣Need ultrasonic)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.